Merck
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Sinónimos:
Manool
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O
Número de CAS:
Peso molecular:
290.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
mp
49-52 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)