Merck
532401
Sigma-Aldrich
Formylpolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Polystyrene-CHO resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
0.7-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
Clave InChI
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)