Merck
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 413,00
100 G
US$ 435,00
US$ 413,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 413,00
100 G
US$ 435,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 413,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
2.0-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
30-60 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Clave InChI
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)