Merck
532258
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-L-chiro-inositol
98%
Sinónimos:
1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-1L-chiro-inositol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
260.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
98%
optical activity
[α]20/D −4°, c = 1.2 in ethanol
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)