Merck
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-cyclopropylaminoacrylic acid, methyl ester, mixture of isomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14Cl2FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
330.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
InChI key
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)