Merck
531618
Sigma-Aldrich
Vinyl isocyanate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHNCO
Número de CAS:
Peso molecular:
69.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4190 (lit.)
bp
39-40 °C (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CN=C=O
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-3-5/h2H,1H2
Clave InChI
WARQUFORVQESFF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)