Merck
530395
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
172.5-177.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)