Saltar a
528811
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
96%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 205,00
US$ 153,75
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrC6H3(NH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
US$ 153,75
Precio de catálogoUS$ 205,00Ahorre 25 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
Application
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate may be used in the synthesis of:
  • methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
  • methyl 5-bromo-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-benzoate[1]
  • (2-{[4-bromo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethoxy)acetic acid[2]
  • 7-bromo-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one[3]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
528978303526407593
assay
96%
assay
96%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
72-74 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mp
241-243 °C (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
aldehyde, bromo, fluoro
functional group
bromo
functional group
bromo, ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)