Merck
528609
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.9 °F - closed cup
flash_point_c
79.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)