Merck
528471
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
38-42 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OCC)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
Clave InChI
XFRWZVXVZIQXFI-JXMROGBWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)