Merck
527904
Sigma-Aldrich
Vinyl cinnamate
≥95%
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 253,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 253,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCO2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
contiene
50 ppm MEHQ as inhibitor
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h2-9H,1H2/b9-8+
Clave InChI
WGXGKXTZIQFQFO-CMDGGOBGSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rongling Yang et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 273-273 (2020-05-05)
Highly efficient and regioselective synthesis of pharmacologically interesting aromatic esters of arbutin catalyzed by immobilized lipase from Penicillium expansum in co-solvent systems was successfully carried out. As compared to tetrahydrofuran solvent, the initial rate and substrate conversion of arbutin vanilylation
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were