Merck
527831
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalonitrile
97%
Sinónimos:
(2,4-dicyanomethoxybenzene)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
205-209 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2O/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
FKYJRTADEPVQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)