Merck
527785
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-tert-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-tert-butyl-1,2-dihydrobenzene, via dehydrogenation.
Aplicación
4-tert-Butylbenzonitrile may be used to synthesize 3-bromo-4′-tert-butylbenzophenone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allylic rearrangement of cyanophosphate. II Synthesis of ?-cyano-a,?-unsaturated ketones.
Kurihara T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 2747-2753 (1986)
Synthesis of 1, 3-connected polyarylmethanes.
Rajca A.
The Journal of Organic Chemistry, 56(7), 2557-2563 (1991)