527424
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
98%
Sinónimos:
3-Nitrosalicylaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
105-109 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
InChI key
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c