Merck
527157
Sigma-Aldrich
Bis(diethyl-D-tartrate glycolato)diboron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24B2O12
Número de CAS:
Peso molecular:
429.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
actividad óptica
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
40-47 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Clave InChI
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)