Merck
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F4C6HCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
180.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
198-202 °C (lit.)
densidad
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
Clave InChI
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)