Merck
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3Cr(CO)3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)