526169
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Sinónimos:
1,8-Dimethylcyclam
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.4940 (lit.)
Nivel de calidad
bp
98-99 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCNCCN(C)CCCNCC1
InChI
1S/C12H28N4/c1-15-9-3-5-14-8-12-16(2)10-4-6-13-7-11-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Clave InChI
BNLDMZVBFXARKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Ferromagnetic coupling of copper(II) and nickel(II) complexes
- Preparation of cyclam bridged dinuclear platinum(II) complex as an antitumor agent
- Preparation of dimethylcyclam based fluoroionophore having Hg2+- and Cd2+-selective signaling behaviors
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)