Merck
525375
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SC6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
235.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
bp
230-244 °C (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)Sc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS2/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(4-7)12-5-13/h1-4H
Clave InChI
ZVMPEUKZYDFXQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)