Merck
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
201.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
252-255 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)