Merck
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
189.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
densidad
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
Clave InChI
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)