Merck
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
171.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
densidad
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)