52490
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1,6-Dihydroxy-2,4-hexadiyne, 2,4-Hexadiynediol, Diacetylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
113-114 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC#CC#CCO
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,5-6H2
Clave InChI
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?