Merck
524794
Sigma-Aldrich
3-Aminophthalimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
268.5-273.5 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3H,9H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
GQBONCZDJQXPLV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Aminophthalimide (API) is a stable precursor of luminol.[1] API can be prepared by the hydrogenation of 3-nitrophthalimide and methanol in the presence of 10% Pd-C.[2]
Aplicación
3-Aminophthalimide may be used in direct chemiluminescent cellular bioassays.[1] It may also be used in the preparation of 3-bromopthalimide.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Demetra Mavri-Damelin et al.
Bioconjugate chemistry, 20(2), 266-273 (2009-01-15)
We present a labeling system for direct chemiluminescence-based cellular bioassays using the stable pro-chemiluminescent, luminol precursor, 3-aminophthalimide (API). API-coupled reporter molecules are detected chemiluminometrically after treatment with hydrazine, which converts the API label to luminol. API derivatives containing a variety
177. Chemiluminescent organic compounds. Part VII. Substituted phthalaz-1: 4-diones. Effect of substituents on the luminescent power.
Drew HDK and Garwood RF.
Journal of the Chemical Society, 836-837 (1939)
A Study of the Aminophthalimidoacetic Acids1.
Caswell LR and Atkinson PC.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3151-3154 (1964)