524220
2,5-Diethoxyaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
85-88 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(OCC)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-3-12-8-5-6-10(13-4-2)9(11)7-8/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
Clave InChI
XPKFTIYOZUJAGA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)