524174
Tetrabutylantimony(V) bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]4SbBr
Número de CAS:
Peso molecular:
430.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)