Merck
523488
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
68-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-13-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
XJVDLGZUYYAXLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methoxy-3-nitrobenzyl alcohol is an organic building block.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)