Merck
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 367,00
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 367,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
thioether
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)