Merck
522430
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18Cl2W
Número de CAS:
Peso molecular:
441.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
97%
reaction suitability
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES string
CC[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(CC)=C9%10
InChI
1S/2C7H9.2ClH.W/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
JDKUBQXWTUJJBD-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)