Merck
521221
Sigma-Aldrich
Z-Leu-OH
97% (HPLC)
Sinónimos:
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Carbobenzoxy)leucine, N-(Phenylmethoxy)carbonyl-L-leucine, N-Carbobenzoxy-L-leucine, N-Carbobenzyloxy-L-leucine, N-Carboxy-L-leucine N-benzyl ester, N-Cbz-L-leucine, Benzyloxycarbonyl-L-leucine, Benzyloxycarbonylleucine, Carbobenzoxyleucine, L-(Carbobenzyloxy)leucine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, NSC 60039, Z-L-Leucine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
1253861
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −17°, c = 2 in ethanol
contiene
~10% solvents of crystalline
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)