521205
4-Ethynyl-1-fluoro-2-methylbenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5210 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)C#C
InChI
1S/C9H7F/c1-3-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h1,4-6H,2H3
Clave InChI
GSGKOWLZNQXGAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)