Merck
520942
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5156 (lit.)
bp
116 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)c1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective synthesis of 2, 3-epoxy alcohols mediated by a remote sulfinyl group.
Ruano JLG, et al.
Tetrahedron, 66(8), 1581-1585 (2010)
New stibines containing acetal and formyl group: Platinum complex and unexpected oxastibol derivative.
Sharma P, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 579-584 (2006)