520799
Platinum black
low bulk density, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum gray, Pt, Pt Black
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
27-36 m2/g
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?