Merck
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
268.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
concentration
0.5 M in THF
density
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES string
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)