Merck
520012
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexyl-1,1,3,3-tetrakis(dimethylvinylsilyloxy)disiloxane
About This Item
Fórmula lineal:
[[H2C=CHSi(CH3)2O]2Si(C6H11)]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
643.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.4710 (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1CCCCC1)C2CCCCC2)C=C
InChI
1S/C28H58O5Si6/c1-13-34(5,6)29-38(30-35(7,8)14-2,27-23-19-17-20-24-27)33-39(31-36(9,10)15-3,32-37(11,12)16-4)28-25-21-18-22-26-28/h13-16,27-28H,1-4,17-26H2,5-12H3
Clave InChI
DUHRTKROMQPNOO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)