Merck
519715
Sigma-Aldrich
4-Propoxyaniline
Sinónimos:
4-Propoxyphenylamine, p-Propoxyaniline
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
cadena SMILES
CCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clave InChI
DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of aggrecanase inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Calix [4] arene with Lower-Rim ?-Amino a, ?-Unsaturated Ketones Containing Bis-Chelating Sites as a Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemosensor for Two Copper (II) Ions.
Ho I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1472-1481 (2011)
Light and Temperature as Dual Stimuli Lead to Self-Assembly of Hyperbranched Azobenzene-Terminated Poly (N-isopropylacrylamide).
Huang W, et al.
Polymer, 8(5), 183-183 (2016)