Merck
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 563,00
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 563,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ti2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
121.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.8% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
≤5 μm
mp
>350 °C (lit.)
densidad
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
Clave InChI
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)