518506
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2C6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
224.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
1.09 psi ( 20 °C)
Ensayo
95%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?