Merck
518220
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
MgBr2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
292.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
densidad
2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)