Merck
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Sm(acac)2
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
447.68 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: samarium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Clave InChI
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)