Merck
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Fe(C5H4C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.58 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clave InChI
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 26 Iron
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)