515973
Potassium hexafluorophosphate
99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Potassium fluophosphate, Potassium hexafluorophosphate, Potassium hexafluorophosphate (KPF)
Nivel de calidad
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤5500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
575 °C (lit.)
densidad
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Multifunctional potassium hexafluorophosphate passivate interface defects for high efficiency perovskite solar cells: Potassium hexafluorophosphate (KPF6) is used to enhance the interface between SnO2 quantum dots and perovskite (Z Wang et al., 2021).
- Potassium hexafluorophosphate additive enables stable lithium–sulfur batteries: An optimized amount of KPF6 added to the electrolyte improves the cycling stability of lithium-sulfur batteries (J Li et al., 2020).
- Dual electrolyte additives of potassium hexafluorophosphate and tris (trimethylsilyl) phosphite for anode-free lithium metal batteries: KPF6 and tris(trimethylsilyl) phosphite enhance the electrochemical performance of anode-free lithium metal batteries (TM Hagos et al., 2019).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?