Merck
515558
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
97%
Sinónimos:
[(R)-(+)-4-(Benzoyloxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
221.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
mp
114-117 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@@H](CO1)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10(8-4-2-1-3-5-8)15-6-9-7-16-11(14)12-9/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI key
AOOQUJMFWHMHRA-SECBINFHSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)