Merck
515434
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-ethylaniline
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(C2H5)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.597 (lit.)
densidad
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Potent, selective inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B.
Xin Z, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(11), 1887-1890 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 553-553 (2014)