Merck
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)