Merck
514977
Sigma-Aldrich
γ-Phenyl-α-(trifluoromethyl)-γ-butyrolactone,mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
61-64 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CC(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-6-9(16-10(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2
Clave InChI
VMFJOFAAYDXZBX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)