Merck
513784
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(triisopropylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H34O6Si
Número de CAS:
Peso molecular:
386.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D −5°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C19H34O6Si/c1-12(2)26(13(3)4,14(5)6)23-11-18-19(25-16(8)21)17(9-10-22-18)24-15(7)20/h9-10,12-14,17-19H,11H2,1-8H3/t17-,18-,19+/m1/s1
Clave InChI
QKFMTAHXVXFZEZ-QRVBRYPASA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)