Merck
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
densidad
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
Clave InChI
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)