513083
4-Chloro-3-nitrocoumarin
96%
About This Item
Ensayo
96%
mp
160-164 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H4ClNO4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)8(7)11(13)14/h1-4H
Clave InChI
OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)