Merck
511285
Sigma-Aldrich
Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten(0)
Sinónimos:
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O4W
Número de CAS:
Peso molecular:
404.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder or crystals
reaction suitability
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
155-161 °C (lit.)
SMILES string
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
Inchi Key
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)